Merck
102938
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-5-norbornene, mixture of endo and exo
technical grade
別名:
Methyl 5-norbornen-2-yl ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12O
CAS番号:
分子量:
136.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
屈折率
n20/D 1.484 (lit.)
bp
84-86 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC(=O)C1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C9H12O/c1-6(10)9-5-7-2-3-8(9)4-7/h2-3,7-9H,4-5H2,1H3/t7-,8+,9?/m1/s1
InChI Key
NIMLCWCLVJRPFY-WGTSGOJVSA-N
詳細
2-Acetyl-5-norbornene, mixture of endo and exo is a colorless to light yellow liquid.
アプリケーション
2-Acetyl-5-norbornene was used in the synthesis of the 2-acetylnorbornyl isothiocyanates: exo-2-acetyl-exo-6-isothiocyanatonorbornane, endo-2-acetyl-exo-6-isothiocyanatonorbornane and exo-2-acetyl-exo-5-isothiocyanatonorbornane[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
102938-VAR:
102938-BULK:
102938-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Y Zhang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 91(8), 3147-3150 (1994-04-12)
Sulforaphane [1-isothiocyanato-4-(methyl-sulfinyl)butane] was recently isolated from one variety of broccoli as the major and very potent inducer of phase 2 detoxication enzymes in murine hepatoma cells in culture. Since phase 2 enzyme induction is often associated with reduced susceptibility of