Merck
101354
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-methylaniline
99%
別名:
6-Fluoro-m-toluidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
125.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.533 (lit.)
bp
80-86 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(F)c(N)c1
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3
InChI Key
QZUXMXZNVAJNSE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
101354-100G:
101354-BULK:
101354-25G:
101354-VAR:
101354-5G:
101354-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)