Merck
74599
Supelco
1,3,5-トリメトキシベンゼン
Standard for quantitative NMR, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
フロログルシノールトリメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥31,400
¥31,400
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥31,400
About This Item
化学式:
C6H3(OCH3)3
CAS番号:
分子量:
168.19
Beilstein:
1307993
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥31,400
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
Standard for quantitative NMR
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
qNMR: suitable
bp
255 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1cc(OC)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-10-7-4-8(11-2)6-9(5-7)12-3/h4-6H,1-3H3
InChI Key
LKUDPHPHKOZXCD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO/IEC17025およびISO 17034に準拠して製造され、認証されています。このCRMはNMI(NIST、NMIJなど)からの主要材料までトレース可能です。
定量的NMR(不確かさと有効期限を含む)で認証された内容は証明書に載っています。
貴社の証明書はhttp://www.sigma-aldrich.com.からダウンロードしてください。
メルクの定量的NMR標準(qNMR標準)の全範囲を確認してください。
アプリケーション
  • qNMR 内部標準としての CDCl3 の残留溶媒信号: 1,3,5-トリメトキシベンゼンは、定量的核磁気共鳴(NMR)分光法における潜在的な用途が検討されており、有機化学研究室における正確で信頼性の高い化学分析への応用が示されています(Muhamadejev et al., 2021)。
おすすめ製品
メルクのNMR用オンラインプラットフォームChemisTwin®で、本製品のデジタルリファレンスマテリアルをご覧ください。このChemisTwin® でご利用いただけるデジタル版は、サンプルの同一性確認や化合物の定量(デジタル外部スタンダードを使用)でご利用いただけます。この物質のNMRスペクトルを閲覧し、マウスを数回クリックするだけでお客様のサンプルとオンラインで比較していただくことができます。詳細はこちらでご覧いただけます。無料トライアルをお試しください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
74599-BULK:
74599-VAR:
74599-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
NMR shift charts assist in identifying impurities in deuterated solvents, aiding accurate chemical analysis.
Learn about ChemisTwin® Portal, an online analytical spectra interpretation tool. Discover its NMR lab benefits, workflow integration, and user responsibilities. Explore dRMs, algorithm accuracy, data formats, subscription possibilities, and more.
関連コンテンツ
ChemisTwin automates NMR result interpretation, saving time with structure confirmation and quantitative NMR measurements using electronic Reference Materials.
ChemisTwin®は、電子的なリファレンスマテリアルを用いて、NMR結果の解釈を自動化し、構造確認や定量的NMR測定にかかる時間を短縮します。
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf