Merck
254150
Sigma-Aldrich
硝酸ビスマス(III) 五水和物
99.999% trace metals basis
別名:
三硝酸ビスマス五水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥19,930
¥19,930
出荷予定日2025年3月26日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥19,930
About This Item
化学式:
Bi(NO3)3 · 5H2O
CAS番号:
分子量:
485.07
EC Number:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,930
出荷予定日2025年3月26日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
crystals
反応適合性
core: bismuth
reagent type: catalyst
bp
75-80 °C (lit.)
mp
30 °C (lit.)
SMILES記法
O=[N+](O[Bi](O[N+]([O-])=O)O[N+]([O-])=O)[O-].C
InChI
1S/CH4.Bi.3NO3/c;;3*2-1(3)4/h1H4;;;;/q;+3;3*-1
InChI Key
DPLOIMSBRDLLRI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
様々な4-置換Hantzsch 1,4-ジヒドロピリジンの合成に用いられる優れた酸化剤です。[1]スルフィドからスルホキシドへ選択的に酸化する簡便な試薬です[2]
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体
Jan Code
254150-100G:
254150-BULK:
254150-5G:
254150-VAR:
254150-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Guojun Han et al.
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 91(12), 1150-1163 (2017-12-06)
Mass cytometry (or CyTOF) is an atomic mass spectrometry-based single-cell immunoassay technology, which has provided an increasingly systematic and sophisticated view in basic biological and clinical studies. Using elemental reporters composed of stable heavy metal isotopes, more than 50 cellular
Mashraqui, S.H. et al.
Synthetic Communications, 28, 939-939 (1998)
Mashraqui, S.H. Karnik, M.A.
Synthesis, 713-713 (1998)
Na Li et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(36), 13742-13750 (2014-08-12)
The xFe2O3/yBiOCl composites (xFe/yBi, x/y = 0/100, 5/100, 10/100, 20/100, 30/100 and 40/100 molar ratios) are prepared for the first time through an in situ hydrolysis method under hydrothermal conditions. The samples are characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron
Nahid Gharib Naseri et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 391(4), 1283-1292 (2008-03-21)
Catalytic adsorptive stripping voltammetry (CAdSV) has been demonstrated at a bismuth film electrode (BiFE) in an injection-moulded electrochemical micro-flow cell. The polystyrene three-electrode flow cell was fabricated with electrodes moulded from a conducting grade of polystyrene containing 40% carbon fibre