研究を加速する
神経炎症バイオマーカーイムノアッセイ
神経免疫学・神経炎症イムノアッセイ
神経免疫学・神経炎症研究におけるイムノアッセイの役割
神経炎症は、外傷性脳損傷(TBI)や脊髄損傷によって生じた神経変性疾患の慢性的経過において重要な役割を担っています。炎症はアルツハイマー病(AD)、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、多発性硬化症(MS)における疾患の進行と関連しています。高齢者の脳で炎症性マーカーが上昇すると認知障害や神経変性疾患の発症リスクが高まる可能性があります。
神経科学研究のニーズに応えるため、Luminex®プラットフォーム用のMILLIPLEX®マルチプレックスアッセイおよびSMCxPRO®プラットフォーム用の高感度1分子カウント(SMC®)アッセイをご用意しています。これらのイムノアッセイツールは、神経変性疾患の発症前、慢性疾患の間、また疾患の進行を遅らせるための治療中に、バイオマーカーをモニタリングすることによって神経免疫学および神経炎症の研究を可能にします。
図1.神経変性疾患サンプル中のMILLIPLEX®ヒトパネルAアナライトの濃度。健常コントロール(n=9)、軽度認知障害(MCI)サンプル(n=10)、ADサンプル(n=13)のCSFサンプルを比較した。**p < 0.005。***p > 0.0005。
神経変性疾患におけるサイトカイン解析
脳脊髄液(CSF)、血清/血漿、細胞培養、組織ライセートサンプル中の神経炎症のサイトカインおよびケモカインマーカーや神経変性のバイオマーカーを定量することによって、神経炎症や神経変性による疾患の進行を研究することができます。神経炎症は、アルツハイマー病(AD)やその他の神経変性疾患に関与している可能性があり、CSFサンプル中の広範なサイトカインをプロファイリングすることの有用性が注目されています。MILLIPLEX®ヒトサイトカイン/ケモカイン/成長因子パネルAおよびBは、多くの種類のバイオアッセイをマルチプレックスで解析することができます。これにより、従来の方法よりも時間、労力、コストを削減することが可能です。
図2.CSF中ADバイオマーカーの測定。各SMC®キット(SMC® Phospho-Tau (T181) Kit、SMC® Total Tau Kit、SMC® TDP-43 Kit、SMC® SNAP-25 Kit)を用いてコントロールおよびADのCSFサンプルを解析したところ、リン酸化Tau T181(p<0.02)、トータルTau(p<0.03)、TDP-43(p<0.01)、SNAP-25(p<0.02)に統計学的有意差が認められた。
神経変性疾患バイオマーカーの高感度解析
血液ベースのアルツハイマー病(AD)バイオマーカーの必要性から、新規バイオマーカーの探索が続けられています。しかし、血液ベースのバイオマーカーの同定は、標準的なイムノアッセイの感度により制限される可能性があります。SMC®技術などの高感度イムノアッセイ技術により、さまざまな生体液中の低濃度タンパク質の測定が可能となり、神経変性疾患の研究を大きく前進させ、新規バイオマーカー同定の可能性を開きます。
神経炎症イムノアッセイ製品に関する情報請求
Network error: Failed to fetch
研究目的での使用に限定されます。診断目的での使用はできません。
Network error: Failed to fetch
研究目的での使用に限定されます。診断目的での使用はできません。
Network error: Failed to fetch
研究目的での使用に限定されます。診断目的での使用はできません。
関連製品資料
- 高感度イムノアッセイで広がる神経科学研究 | SMC®テクノロジー
1分子カウント(Single Molecule Counting、SMC®)アッセイなどの高感度イムノアッセイを用いて神経科学バイオマーカー研究を前進させる方法を紹介します。これらのアッセイは、研究者が血液ベースの低濃度バイオマーカーを検出するために必要なツールを提供し、神経科学研究におけるバイオマーカーの選択肢を広げます。
- マルチプレックスおよび高感度イムノアッセイによるアルツハイマー病バイオマーカーの検出
MILLIPLEX®マルチプレックスと1分子カウント(Single Molecule Counting、SMC®)高感度イムノアッセイ技術を組み合わせて、ヒト脳脊髄液、血漿、および血清サンプル中のアルツハイマー病(AD)バイオマーカーを検出し、神経科学研究を推進する方法を紹介します。
- Detection of Alzheimer’s Disease Biomarkers | MILLIPLEX® Assays
Learn how multiplex detection of Alzheimer’s disease biomarkers, using the MILLIPLEX®Human Amyloid Beta and Tau Magnetic Bead Panel, allows for a different perspective on neurodegenerative disease research.
- 神経科学マルチプレックスアッセイ | MILLIPLEX®アッセイ
MILLIPLEX®マルチプレックスアッセイなどの神経科学マルチプレックスアッセイにより、神経科学関連のバイオマーカーを同時に測定することで、神経変性疾患、神経障害、および神経ペプチド/神経ホルモンシグナル伝達の全体像をより正確に把握できるようになります。
- /language-masters/en/technical-documents/product-supporting/smc-technologies/measuring-endogenous-inflammation-biomarkers
- 免疫学研究における高感度アッセイ | SMC®テクノロジー
1分子カウント(Single Molecule Counting、SMC®)テクノロジーを用いた高感度イムノアッセイにより、免疫学研究を推進し、インターフェロン、インターロイキン、免疫グロブリンを正確に特性評価する方法を説明します。
- 免疫学マルチプレックスアッセイ | MILLIPLEX®アッセイ
MILLIPLEX®アッセイのような免疫学マルチプレックスアッセイにより、研究者は多くの免疫バイオマーカーを同時に測定することで、時間とリソースを節約することができます。これは、多くのアナライトが異なる経路で役割を果たす免疫学研究にとって、特に重要なことです。
- 炎症シグナル伝達経路のマルチプレックス測定 | MILLIPLEX®アッセイ
MILLIPPLEX®炎症アッセイまたは細胞シグナル伝達アッセイを用いた炎症シグナル伝達経路のマルチプレックス測定が、T細胞シグナル伝達、Th細胞分化、炎症反応シグナル伝達、敗血症シグナル伝達の研究など、免疫学と細胞シグナル伝達の間のギャップを埋めるためにどのように役立っているのかをご覧ください。
- Luminex®マルチプレックスアッセイテクノロジーの概要 | MILLIPLEX®マルチプレックスアッセイ
Luminex® xMAP®マルチプレックスアッセイテクノロジーに基づくMILLIPLEX®マルチプレックスアッセイの利点をご確認ください。一貫した高品質の結果を提供します。これらのマルチプレックスバイオマーカーLuminex®アッセイが、免疫学、がん、獣医学、代謝/内分泌学などの研究の発展にどのように活用されているかをご覧ください。
- 高感度イムノアッセイ技術の概要 | SMC®テクノロジー
1分子カウント(SMC®)テクノロジーを用いた高感度イムノアッセイ技術の概要をご覧ください。ワークフロー、バイオマーカー検出プラットフォーム、研究分野、高感度SMC®アッセイの利点などをご確認ください。
- Conferma® ELISAs: Designed for Sample Detection & Lot Consistency
Learn about the Conferma® ELISA development and manufacturing methods that provide strong sample detection and long-term assay and lot consistency, giving you confidence in your research.
- イムノアッセイプラットフォームの選択方法
マルチプレックスおよびシングルプレックスバイオマーカー検出アッセイ、イムノアッセイシステムプラットフォーム、イムノアッセイソフトウェア、およびサービスの中から、お客様の研究に最適なイムノアッセイプラットフォームの選択方法を紹介します。