Z326380
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, amber glass
volume 5 mL, accuracy: 0.04 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3 flask
wide-neck
Giunto
joint ST/NS neck10/19
Descrizione
calibrated to contain (TC, IN)
Caratteristiche
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 37401
Campo di misura del volume
5 mL, accuracy: 0.04 mL
Capacità
5 mL