V800404
Sodium thiosulfate
LR, ≥97%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
LR
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥97%
Stato
crystalline powder
pH
6.0-8.5 (20 °C, 50 g/L)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)