V800081
Benzyl chloride
AR, ≥99%
Sinonimo/i:
α-Chlorotoluene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
AR
Densità del vapore
4.36 (vs air)
Tensione di vapore
10.3 mmHg ( 60 °C)
7 mmHg ( 55 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
1085 °F
Limite di esplosione
14 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.538 (lit.)
P. ebollizione
177-181 °C (lit.)
Punto di fusione
−43 °C (lit.)
Densità
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
phenyl
Stringa SMILE
ClCc1ccccc1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Heart,forestomach, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)