V000697
Magnesium perchlorate
anhydrous, p.a., 10-20 mesh
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
p.a.
Dimensione particelle
10-20 mesh
Stringa SMILE
[Mg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Mg/c2*2-1(3,4)5;/h2*(H,2,3,4,5);/q;;+2/p-2
MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1