1699311
USP
Trospium chloride Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Benzilic acid, Diphenylglycolic acid
Scegli un formato
1.060,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.060,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
trospium
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
149-151 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,17H,(H,15,16)
UKXSKSHDVLQNKG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)