1675007
USP
Triacetin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,2,3-Triacetoxypropane, 1,2,3-Triacetylglycerol, Glyceryl triacetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
7.52 (vs air)
Famiglia di API
triacetin
Temp. autoaccensione
809 °F
Limite di esplosione
1.05 %, 189 °F
7.73 %, 215 °F
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n25/D 1.429-1.431 (lit.)
P. eboll.
258 °C (lit.)
Punto di fusione
3 °C (lit.)
Densità
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138 °C - closed cup