W200700
Triacetin
99%, FCC, FG
Sinonimo/i:
1,2,3-Triacetoxypropane, 1,2,3-Triacetylglycerol, Glyceryl triacetate
Scegli un formato
47,40 €
Scegli un formato
About This Item
47,40 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1901
Densità del vapore
7.52 (vs air)
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
809 °F
Limite di esplosione
1.05 %, 189 °F
7.73 %, 215 °F
Indice di rifrazione
n25/D 1.429-1.431 (lit.)
P. ebollizione
258 °C (lit.)
Punto di fusione
3 °C (lit.)
Densità
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
clean
Stringa SMILE
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Glycerol Triacetate-Based Flame Retardant High-Temperature Electrolyte for the Lithium-Ion Battery.: This paper highlights the use of Triacetin as a flame retardant and high-temperature stable electrolyte component in lithium-ion batteries, enhancing safety and efficiency (Wu X et al., 2024).
- Understanding the Interaction of Thermal, Rheological, and Mechanical Parameters Critical for the Processability of Polyvinyl Alcohol-Based Systems during Hot Melt Extrusion.: Triacetin is investigated for its effects on the processability of polyvinyl alcohol in hot melt extrusion, focusing on its role as a plasticizer to modify thermal and mechanical properties (Hess F et al., 2024).
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
298.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
148 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?