1601667
USP
Residual Solvent Class 2 - Methylbutylketone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Hexanone solution, 2-Hexanone in dimethyl sulfoxide, Butyl methyl ketone
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C(CCCC)C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87.00 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)