1583805
USP
Pygeum extract
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Prunus africana extract
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pygeum
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Pygeum
- Pygeum Capsules
- Pygeum Extract
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)