Documenti fondamentali
Y0001935
Green tea dry extract HRS
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Scegli un formato
110 MG
149,00 €
149,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
110 MG
149,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
149,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
green tea
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Green tea dry extract HRS EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Domande
  1. Hi, I wonder how to dissolve this extract and what is the expected catechins concentration after being dissolved.
    1 risposta
    1. This is a product of the European Pharmacopoeia. The item is intended for use as an analytical reference standard. Solubility and concentration information is not provided for this product. Please see the link below to access the published Leaflet for this product:
      https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/leaflet?leaflet=Y0001935_1.pdf