Vai a
B9031
(−)-Bilobalide from Ginkgo biloba leaves
≥93% (HPLC)
Offerta disponibile
Sinonimo/i:
Bilobalide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spend 500 € — Save 5%; Spend 800 € — Save 10%; Spend 1700 € — Save 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
444,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1360,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.30
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
444,00 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
plant leaves (Ginkgo biloba)
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)[C@]1(O)CC2OC(=O)C[C@@]23C(=O)OC4OC(=O)[C@H](O)[C@]134
InChI
1S/C15H18O8/c1-12(2,3)14(20)4-6-13(5-7(16)21-6)10(19)23-11-15(13,14)8(17)9(18)22-11/h6,8,11,17,20H,4-5H2,1-3H3/t6-,8-,11-,13-,14+,15+/m0/s1
InChI key
MOLPUWBMSBJXER-YDGSQGCISA-N
General description
Bilobalide is a biologically active terpenic trilactone (terpenoid) extracted from Ginkgo biloba. It is synthesized from geranylgeranyl pyrophosphate (GGPP).
Application
(-)-Bilobalide from Ginkgo biloba leaves has been used as a reference substance to study the antimicrobial activity of different fractions of G.biloba leaves against a number of Gram-positive and negative bacteria and yeasts.
Biochem/physiol Actions
Bilobalide is an inducer of cytochrome P450 enzymes CYP3A1 and CYP1A2. It exhibits neuroprotective, anti-inflammatory, anti-oxidative and anti-apoptotic properties. Bilobalide, a γ-aminobutyric acid (GABA) AA-rho, 5-hydroxytryptamine type 3 (5-HT(3)) receptor antagonist, may be used to study the function of these receptors in the brain processes such as cognition and memory. It serves as a specific platelet-activating factor receptor antagonist, which helps in the treatment of cardiovascular (Alzheimer′s disease) and cerebrovascular diseases.
Bioactive terpenoid found in Ginkgo biloba.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL8916779593SMB00529
(-)-Bilobalide phyproof® Reference Substance
PHL89167
(-)-Bilobalide
(−)-Bilobalide analytical standard
Supelco
79593
(−)-Bilobalide
Bilobol ≥95% (LC/MS-UV)
Sigma-Aldrich
SMB00529
Bilobol
description
≥93% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
description
≥95% (LC/MS-UV)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
biological source
plant leaves (Ginkgo biloba)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
crystals
form
-
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)