Documenti fondamentali
P2155016
Plastic additive 16
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Didodecyl 3,3′-thiodipropionate, Thiodipropionic acid dilauryl ester
Scegli un formato
250 MG
133,00 €
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
133,00 €
About This Item
Formula condensata:
S[CH2CH2CO2(CH2)11CH3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
514.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Tensione di vapore
0.2 mmHg ( 163 °C)
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Densità
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H58O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-25-33-29(31)23-27-35-28-24-30(32)34-26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
GHKOFFNLGXMVNJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Plastic additive 16 EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Plastic additive 11 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P2155011
Plastic additive 11
Plastic additive 10 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1545012
Plastic additive 10
Plastic additive 08 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P2155008
Plastic additive 08