1477615
USP
Octreotide Non-Cyclic System Suitability Marker
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
D-Phenylalanyl-L-cysteinyl-L-phenylalanyl-D-tryptophyl-L-lysyl-L-threonyl-S-[(acetylamino)methyl]-N-[(1R,2R)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl]-L-cysteinamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
octreotide
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3