Documenti fondamentali
1381709
USP
Menthol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(−)-Menthol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
Scegli un formato
250 MG
411,00 €
411,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
411,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20O
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Beilstein:
1902293
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
411,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
menthol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Descrizione generale
Menthol is an alcohol extracted from various mint oils or prepared synthetically. It exists in two forms: levorotatory (l-menthol), which can be found in natural or synthetic sources, and racemic (dl-menthol). [1]
Applicazioni
Menthol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Menthol Lozenges
  • Tetracaine and Menthol Ointment
  • Benzocaine and Menthol Topical Aerosol®
  • Anethole
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Note legali
Aerosol is a registered trademark of Cytec Technology Corp.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
(-)-Mentolo EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP
SAFC
1.05995
(-)-Mentolo
Camphor United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1087508
Camphor
Eucalyptol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1268900
Eucalyptol
L-Menthol natural, ≥99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W266523
L-Menthol
(±)-Menthol racemic, ≥98.0% (GC)
Sigma-Aldrich
63670
(±)-Menthol
DL-Menthol ≥95%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W266507
DL-Menthol
Anethole United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1035005
Anethole
Methyl salicylate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1437450
Methyl salicylate
Benzocaine and Menthol Topical Aerosol
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(1), 518-518 (2016)
Menthol Lozenges
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(2), 2782-2782 (2013)
Menthol
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 49(5), 3513-3513 (2022)
Titeyut Wongsanao et al.
Pharmaceutical biology, 59(1), 854-859 (2021-07-02)
Psidium guajava L. (Myrtaceae) leaf contains a wide variety of bioactive compounds that contribute valuable effects on human well-being. This study investigates the influence of guava leaf extract-menthol toner on thermoregulation, including perspiration, skin temperature, and recovery heart rate. This
Menthol
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 49(5) (2022)