Documenti fondamentali
1441254
USP
Metoprolol Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(±)-4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)benzaldehyde hydrochloride
Scegli un formato
15 MG
1.430,00 €
1.430,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
15 MG
1.430,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H19NO3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.76
Beilstein:
2125708
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1.430,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Famiglia di API
metoprolol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-10(2)14-7-12(16)9-17-13-5-3-11(8-15)4-6-13/h3-6,8,10,12,14,16H,7,9H2,1-2H3
BGHLBXLHZRCXRY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Metoprolol Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Metoprolol Fumarate
  • Metoprolol Tartrate
  • Metoprolol Tartrate Injection
  • Metoprolol Succinate
  • Metoprolol Tartrate Tablets
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)