PHR9068
Metoprolol EP Impurity H
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
O-Demethylmetoprolol, 1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol, 3-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-1-(N-isopropyl)aminopropan-2-ol, 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneethanol, O-Desmethylmetoprolol
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
Not traceable to any primary pharmacopoeia standard
Famiglia di API
metoprolol
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCCC1=CC=C(OCC(CNC(C)C)O)C=C1
InChI
1S/C14H23NO3/c1-11(2)15-9-13(17)10-18-14-5-3-12(4-6-14)7-8-16/h3-6,11,13,15-17H,7-10H2,1-2H3
CUKXSBOAIJILRY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)