Documenti fondamentali
1269913
USP
Fentanyl Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2-Bromoethyl)benzene, 2-Phenylethyl bromide
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.06
Beilstein:
507487
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Il prodotto 1269913 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
fentanyl
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.556 (lit.)
P. ebollizione
220-221 °C (lit.)
Densità
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9Br/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Fentanyl Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)