1570508
USP
Propantheline bromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2-Hydroxyethyl)diisopropylmethylammonium bromide xanthene-9-carboxylate
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
propantheline
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Br-].CC(C)[N+](C)(CCOC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13)C(C)C
InChI
1S/C23H30NO3.BrH/c1-16(2)24(5,17(3)4)14-15-26-23(25)22-18-10-6-8-12-20(18)27-21-13-9-7-11-19(21)22;/h6-13,16-17,22H,14-15H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
XLBIBBZXLMYSFF-UHFFFAOYSA-M
Informazioni sul gene
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)