1261117
USP
Ethisterone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
17α-Ethynyltestosterone, 17β-Hydroxy-4,17α-pregnen-20-yn-3-one, 4,17α-Pregnen-17β-ol-20-yn-3-one
Scegli un formato
1.100,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.100,00 €
Prodotti consigliati
Famiglia di API
ethisterone
Confezionamento
pkg of 30 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
263-269 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]4(O)C#C
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-21(23)12-9-18-16-6-5-14-13-15(22)7-10-19(14,2)17(16)8-11-20(18,21)3/h1,13,16-18,23H,5-12H2,2-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
CHNXZKVNWQUJIB-CEGNMAFCSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)