Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 216,00 € |
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 616,00 € |
Informazioni su questo articolo
216,00 €
Nome del prodotto
Ethisterone, ≥99% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
263-269 °C (lit.)
solubility
chloroform: methanol (1:1): 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
originator
Novartis
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]4(O)C#C
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-21(23)12-9-18-16-6-5-14-13-15(22)7-10-19(14,2)17(16)8-11-20(18,21)3/h1,13,16-18,23H,5-12H2,2-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
InChI key
CHNXZKVNWQUJIB-CEGNMAFCSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (HPLC) | description solid (photosensitive) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥98%, powder |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% |
| form powder | form solid (photosensitive) | form - | form powder |
| drug control regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada | drug control USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada | drug control - | drug control - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethisterone
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?