1235300
USP
Enalapril maleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Enalapril maleate salt, (S)-N-[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-Ala-Pro maleate salt
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
enalapril
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
C[C@@H](C(N1[C@H](C(O)=O)CCC1)=O)N[C@H](CC(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2.O=C(OO)/C=C\C(O)=O
InChI
1S/C21H30N2O5.C4H4O5/c1-3-28-19(24)14-17(12-11-16-8-5-4-6-9-16)22-15(2)20(25)23-13-7-10-18(23)21(26)27;5-3(6)1-2-4(7)9-8/h4-6,8-9,15,17-18,22H,3,7,10-14H2,1-2H3,(H,26,27);1-2,8H,(H,5,6)/b;2-1-/t15-,17-,18-;/m0./s1
UQKQUZOIQFOJOI-KJHLASMFSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Enalapril Maleate Tablets
- Enalapril Maleate and Hydrochlorothiazide Tablets
- Enalapril Maleate Compounded Oral Suspension
- Enalaprilat Injection
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)