Y0001829
Enalapril impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2S)-2-[[(1S)-3-Cyclohexyl-1-(ethoxycarbonyl)propyl]amino]propanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
enalapril
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H27NO4/c1-3-20-15(19)13(16-11(2)14(17)18)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h11-13,16H,3-10H2,1-2H3,(H,17,18)/t11-,13-/m0/s1
SSKKXRIKYHEFTJ-AAEUAGOBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti