Documenti fondamentali
1234001
USP
Edrophonium chloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ethyl(m-hydroxyphenyl)dimethylammonium chloride
Scegli un formato
200 MG
352,00 €
352,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 MG
352,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
352,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
edrophonium
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[Cl-].CC[N+](C)(C)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-4-11(2,3)9-6-5-7-10(12)8-9;/h5-8H,4H2,1-3H3;1H
BXKDSDJJOVIHMX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ACHE(43)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Edrophonium chloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Edrophonium Chloride Injection
Azioni biochim/fisiol
Acetycholinesterase inhibitor
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)