1225500
USP
Doxepin hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
11-(3-Dimethylaminopropylidene)-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepine hydrochloride
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
doxepin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].CN(C)CC\C=C1/c2ccccc2COc3ccccc13
InChI
1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11+;
MHNSPTUQQIYJOT-SJDTYFKWSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Doxepin Hydrochloride Capsules
- Doxepin Hydrochloride Oral Solution
Risultati analitici
Altre note
Esclusione di responsabilità
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
The FPP Purospher® STAR RP-8e column offers a reliable and consistent assay with strong peak shapes and linearity, ensuring precise quantification.