Documenti fondamentali
BP823
Doxepin impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Doxepin hydrochloride, 11-(3-Dimethylaminopropylidene)-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepine hydrochloride
Scegli un formato
25 MG
201,00 €
201,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
201,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H21NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
201,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
doxepin
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].CN(C)CC\C=C1/c2ccccc2COc3ccccc13
InChI
1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11+;
MHNSPTUQQIYJOT-SJDTYFKWSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Doxepin impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Doxepin Capsules
  • Confezionamento
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Pittogrammi
    Skull and crossbones
    Avvertenze
    Danger
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Acute Tox. 3 Oral
    Codice della classe di stoccaggio
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK 3
    Not applicable
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)