1224904
USP
Docusate potassium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate potassium salt, Dioctyl potassium sulfosuccinate
About This Item
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
InChI
1S/C20H38O7S.K/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
CACRHRQTJDKAPJ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)