1073004
USP
Biperiden
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-(5-Bicyclo[2.2.1]hept-2-enyl)-1-phenyl-3-(1-piperidinyl)propan-1-ol hydrochloride, Akineton, Akinophyl
About This Item
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
Cl[H].OC(CCN1CCCCC1)(C2CC3CC2C=C3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H29NO.ClH/c23-21(19-7-3-1-4-8-19,11-14-22-12-5-2-6-13-22)20-16-17-9-10-18(20)15-17;/h1,3-4,7-10,17-18,20,23H,2,5-6,11-16H2;1H
RDNLAULGBSQZMP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CHRM1(1128)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)