Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
130 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 131,00 € |
Informazioni su questo articolo
131,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
API family
baclofen
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(C(CN)CC(O)=O)C=C1
InChI
1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
InChI key
KPYSYYIEGFHWSV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family baclofen | API family baclofen | API family baclofen | API family baclofen |
| Gene Information human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568) | Gene Information human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568) | Gene Information human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568) | Gene Information human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Baclofen
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?