Documenti fondamentali
1012859
USP
Alitame - Alanine Amide Impurity
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2R)-2-Amino-N-(2,2,4,4-tetramethyl-3-thietanyl)propanamide, N-(2,2,4,4-Tetramethyl-3-thietanyl)-D-alaninamide
Scegli un formato
25 MG
573,00 €
573,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
573,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20N2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
573,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
alitame
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S1C(C(C1(C)C)NC(=O)C(N)C)(C)C
InChI
1S/C10H20N2OS/c1-6(11)7(13)12-8-9(2,3)14-10(8,4)5/h6,8H,11H2,1-5H3,(H,12,13)
VAVRZFPMKSCTDL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Alitame - Alanine Amide Impurity USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)