Quality Segment
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
paste
mp
55 °C
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LM
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
hcodes
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1069461000 | 04022536085135 |