1012757
USP
Alclometasone dipropionate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(7α,11β,16α)-7-Chloro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, 7α-Chloro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-di(propionate), Alclometasone 17,21-dipropionate
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
alclometasone
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl[C@H]1[C@@H]2[C@@H]([C@@]4(C(=CC(=O)C=C4)C1)C)[C@H](C[C@]3([C@H]2C[C@H]([C@]3(OC(=O)CC)C(=O)COC(=O)CC)C)C)O
InChI
1S/C28H37ClO7/c1-6-22(33)35-14-21(32)28(36-23(34)7-2)15(3)10-18-24-19(29)12-16-11-17(30)8-9-26(16,4)25(24)20(31)13-27(18,28)5/h8-9,11,15,18-20,24-25,31H,6-7,10,12-14H2,1-5H3/t15-,18+,19-,20+,24-,25+,26+,27+,28+/m1/s1
DJHCCTTVDRAMEH-DUUJBDRPSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)