48486
Vinil acetato
analytical standard
Sinonimo/i:
Acetossietilene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
EPA 8240,8260
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
88 mmHg ( 20 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
801 °F
Limite di esplosione
13.4 %
Confezionamento
pkg of 1000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.395 (lit.)
P. ebollizione
72-73 °C (lit.)
Punto di fusione
−93 °C (lit.)
Densità
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
17.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?