1000829
USP
Abiraterone System Suitability Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Scegli un formato
1.390,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.390,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
abiraterone
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
mixture
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also used to prepare system suitability solution during the assay of Abiraterone Acetate and Abiraterone Acetate Tablets by using liquid chromatography coupled to a UV detector. [1] [2]
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Endocrine system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)