Y0002210
Hawthorn dry extract for system suitability
HRS European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Prodotti consigliati
Famiglia di API
hawthorn dry extract
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)