Documenti fondamentali
PHL83865
Karanjin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3-Methoxy-2-phenyl-4H-furo[2,3-h]-1-benzopyran-4-one
Scegli un formato
10 MG
225,00 €
225,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
225,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
225,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
[o]1c2c3c([o]cc3)ccc2[c](c(c1c4ccccc4)OC)=O
InChI
1S/C18H12O4/c1-20-18-15(19)13-7-8-14-12(9-10-21-14)17(13)22-16(18)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3
LKPQNZRGGNOPPU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)