Y0002173
Tilidine hydrochloride hemihydrate
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Famiglia di API
tilidine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.Cl.N([C@H]3[C@](CCC=C3)(c4ccccc4)C(=O)OCC)(C)C.N([C@H]1[C@](CCC=C1)(c2ccccc2)C(=O)OCC)(C)C.O
InChI
1S/2C17H23NO2.2ClH.H2O/c2*1-4-20-16(19)17(14-10-6-5-7-11-14)13-9-8-12-15(17)18(2)3;;;/h2*5-8,10-12,15H,4,9,13H2,1-3H3;2*1H;1H2/t2*15-,17+;;;/m11.../s1
WHYVWQHDUOALSV-UMJMSJQKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)