Documenti fondamentali
BP079
(o-chlorofenil)difenilmetanolo
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(o-Chlorophenyl)diphenylmethanol
Scegli un formato
25 MG
200,00 €
200,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
200,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H15ClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.77
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
200,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
clotrimazole
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1c(cccc1)C(O)(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C19H15ClO/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,21H
KTVAHLGKTSPDOG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
2-Chlorotritanol BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Clotrimazole Eye Drops
  • Clotrimazole and Hydrocortisone Acetate Cream
  • Clotrimazole Pessaries
  • Clotrimazole Cream
  • Clotrimazole Vaginal Tablets
  • Confezionamento
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Pittogrammi
    CorrosionExclamation mark
    Avvertenze
    Danger
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
    Organi bersaglio
    Respiratory system
    Codice della classe di stoccaggio
    11 - Combustible Solids
    WGK 3
    Not applicable
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)
    Visita l’Archivio dei documenti
    I clienti hanno visto anche
    Slide 1 of 6
    1 of 6
    Betamethasone 21-valerate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
    B1055000
    Betamethasone 21-valerate
    vibrant-m
    E0050000
    Econazole nitrate
    Terbinafine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
    Y0000535
    Terbinafine
    Clotrimazole Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
    Supelco
    PHR1058
    Clotrimazole
    Clotrimazole United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
    USP
    1141002
    Clotrimazole
    Clotrimazole
    Sigma-Aldrich
    C6019
    Clotrimazole