Documenti fondamentali
Y0001813
Gefitinib
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Scegli un formato
110 MG
159,00 €
159,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
110 MG
159,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H24ClFN4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
159,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
gefitinib
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(C=C(N=CN=C1NC2=CC(Cl)=C(F)C=C2)C1=C3)=C3OCCCN4CCOCC4
InChI
1S/C22H24ClFN4O3/c1-29-20-13-19-16(12-21(20)31-8-2-5-28-6-9-30-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-18(24)17(23)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27)
XGALLCVXEZPNRQ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... EGFR(1956)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Gefitinib EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Nilotinib
Sigma-Aldrich
CDS023093
Nilotinib
vibrant-m
B1141000
Bleomycin sulfate
vibrant-m
Y0001691
Imatinib mesilate
Docetaxel purum, ≥97.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
01885
Docetaxel
Cisplatin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C2210000
Cisplatin
SAHA ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0061
SAHA
Paclitaxel from Taxus brevifolia, ≥95% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
T7402
Paclitaxel