860540P
Avanti
C8 Glucosyl(β) Ceramide (d18:1/8:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860540P, powder
Sinonimo/i:
D-glucosyl-β-1,1′-N-octanoyl-D-erythro-sphingosine
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860540P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860540P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C32H61NO8/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-26(35)25(33-28(36)22-20-17-8-6-4-2)24-40-32-31(39)30(38)29(37)27(23-34)41-32/h19,21,25-27,29-32,34-35,37-39H,3-18,20,22-24H2,1-2H3,(H,33,36)/b21-19+/t25-,26+,27?,29+,30?,31?,32+/m0/s1
LCEXEEHGNKGJES-LSHBQEOXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)