Documenti fondamentali
SU861027
Supelco
Super Clean (Base-Plate Design) Gas Purifier
triple trap (hydrocarbon, moisture, oxygen), for helium carrier gas
Scegli un formato
1 EA
403,00 €
403,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
403,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115717
NACRES:
SB.54
403,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Descrizione generale
Gas purifier helps in enhancing the performance of GC detectors. It can reduce the background signal in flame ionization and nitrogen phosphorus detectors.[1]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gas Chromatographic Techniques and Applications
Alan John Handley, E. R. Adlard
Science, 135-135 (2001)