Documenti fondamentali
SU860191
Supelco
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.
clear glass (flat bottom), volume 0.2 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiali
clear glass (flat bottom)
Descrizione
shell style
Confezionamento
pkg of 1 × 100 ea (SU860191)
Disponibilità
not available in USA
D.E.
5 mm
diam. × alt.
5 mm × 30.75 mm
Volume
0.2 mL
Compatibilità
for use with 12 mm x 32 mm vials with 4.6 mm I.D.
for use with standard opening autosampler vials (1.5-2.0 mL)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)