Documenti fondamentali
SU860043
Supelco
Flaconcini per autocampionatore TopSert TPX®
Short thread vial with integrated 0.2 mL glass insert, 15 mm tip
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.11
Materiali
clear TPX® polymethylpentene (with integrated 0.2 mL glass insert)
clear glass insert (15 mm tip)
Caratteristiche
TopSert
Confezionamento
pkg of 100 ea
Disponibilità
not available in USA
D.E.
11.6 mm
diam. × alt.
11.6 mm × 32 mm
Volume
0.2 mL
Raccordi
thread for 9 mm
Compatibilità
for use with 9 mm short thread screw caps
Note legali
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)