Documenti fondamentali
SAAR6375040
Urea
univAR
Sinonimo/i:
Carbamide, Carbonildiamide
About This Item
Formula condensata:
NH2CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.06
Beilstein:
635724
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
univAR
Confezionamento
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR6375040EM)
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
Densità
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Usata per la denaturazione di proteine e come blando agente di solubilizzazione per proteine insolubili o denaturate. Utilizzata per rinaturare proteine da campioni già denaturati con cloruro di guanidinio 6 M come corpi di inclusione. Può essere impiegata con idrocloruro di guanidina e ditiotreitolo (DTT) nella ripiegatura di proteine denaturate nella loro forma nativa o attiva.
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)