Documenti fondamentali
SAAR5885060
Acido solforico
uniLAB
About This Item
Formula condensata:
H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.08
Beilstein:
2037554
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352322
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
reagent
Densità del vapore
<0.3 (25 °C, vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 146 °C)
Nome Commerciale
uniLAB
Confezionamento
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR5885060LC)
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR5885060LP)
pkg of 25 L (SAAR5885060ME)
P. ebollizione
~290 °C (lit.)
Densità
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Chemically pure
For laboratory use only
Note legali
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)