Documenti fondamentali
SAAR5044800
Potassium iodate
univAR
About This Item
Formula condensata:
KIO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
univAR
Confezionamento
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5044800EM)
Punto di fusione
560 °C (lit.)
Densità
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)